Principaux documents
487589
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6D3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
209-210 °C (lit.)
Pf
42-43 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
Clé InChI
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup