Principaux documents
48716-U
Supelco
Phénol-d6
certified reference material, 2000 μg/mL in methylene chloride
About This Item
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA 625
Description
analytical equivalent to Phenol-d6
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type internal/surrogate
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in methylene chloride
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le phénol-d6 est utilisé comme matière première pour fabriquer ce standard. Cependant, l′échange d′hydrogène phénolique survient naturellement, convertissant le phénol-d6 en phénol-d5. Au cours de l′analyse de ce standard, votre système de chromatographie détectera le phénol-d5 plutôt que le phénol-d6.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable