176044
Naphthalène-d8
99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterionaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.03 mmHg ( 25 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
powder
Limite d'explosivité
5.9 %
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Pf
80-82 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.0 °C - closed cup