Principaux documents
486744
Sigma-Aldrich
2-Propanol-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Isopropyl-2-13C alcohol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)213CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.798 g/mL
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[13CH](C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-LBPDFUHNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup