Principaux documents
736147
Sigma-Aldrich
L-Ornithine-13C5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
NH2(13CH2)313CH(13CO2H)(NH2) · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
245 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
Cl.N[13CH2][13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;
Clé InChI
GGTYBZJRPHEQDG-AOVYFNJDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Jessica A Palmer et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 73, 350-361 (2017-07-27)
The relative developmental toxicity potency of a series of retinoid analogues was evaluated using a human induced pluripotent stem (iPS) cell assay that measures changes in the biomarkers ornithine and cystine. Analogue potency was predicted, based on the assay endpoint