Principaux documents
676128
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH(NH2)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
220 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CS)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-NSQKCYGPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable