485705
Formic-d acid
95 wt. % in H2O, 98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated formic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Concentration
95 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.369
Point d'ébullition
100.8 °C (lit.)
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Densité
1.246 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]C(O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
123.8 °F
Point d'éclair (°C)
51 °C