Key Documents
279404
Sigma-Aldrich
Formic acid-13C
95 wt. % in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
H13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Concentration
95 wt. % in H2O
Point d'ébullition
100.8 °C (lit.)
Pf
8.2-8.4 °C (lit.)
Densité
1.246 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[H][13C](O)=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1
Clé InChI
BDAGIHXWWSANSR-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup