151939
Methanol-OD
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0250% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.327 (lit.)
pb
65.5 °C (lit.)
Pf
-99 °C (lit.)
Densité
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spectroscopie RMN permet de déterminer la structure et la pureté des molécules via l'étude de l'état des spins nucléaires dans un puissant champ magnétique.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.