Key Documents
482331
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyl ether
98%
Synonyme(s) :
Bis(4-chlorobutyl) ether
About This Item
Formule linéaire :
[Cl(CH2)4]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
129-131 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCCOCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
Clé InChI
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chlorobutyl ether is generally used as an ether-containing linker while synthesizing organic compounds.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Single-molecule conductance determinations on HS (CH2) 4O (CH2) 4SH and HS (CH2) 2O (CH2) 2O (CH2) 2SH, and comparison with alkanedithiols of the same length.
Scullion LE, et al.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 24(16), 164211-164211 (2012)
Fabrication of surface-modified hydrogels with polyion complex for controlled release.
Takemoto Y, et al.
Chemistry of Materials, 22(9), 2923-2929 (2010)
High-dilution cyclization of polyoxapentacosanodinitriles.
Newman MS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(20), 2863-2870 (1975)