480436
Benzyl bromide-d7
98 atom % D
Synonyme(s) :
α-Bromotoluene-d7
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
Point d'ébullition
198-199 °C (lit.)
Pf
−3-−1 °C (lit.)
Densité
1.497 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Clé InChI
AGEZXYOZHKGVCM-XZJKGWKKSA-N
Conditionnement
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup