290564
4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
65-69 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
29-33 °C (lit.)
Densité
1.546 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clé InChI
IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges