SAB5300203
Monoclonal Anti-SMN1 antibody produced in mouse
clone 2F1, ascites fluid
Synonyme(s) :
SMA, SMA1, SMA2, SMA3, SMN
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F1, monoclonal
Poids mol.
39 kDa
Espèces réactives
monkey, human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMN1(6606)
Description générale
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against SMN1
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable