Principaux documents
47647
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.7 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Nα−Fmoc-Nε-Boc-L-lysine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.4-0.7 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
80-160 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable