471232
Dibutylamine
≥99.5%
Synonyme(s) :
N,N-Di-n-butylamine, N-Butyl-1-butanamine, n-Dibutylamine, Di-n-butylamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.46 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.9 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
594 °F
Limite d'explosivité
10 %
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
Point d'ébullition
159 °C (lit.)
Pf
−62 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
Densité
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- N, N
- -Dibutyl-4-methylaniline by Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction with aryl chlorides and bromides.
- N,N-Dibutylacetamide by acetylation reaction with isopropenyl acetate.
It can also be used as:
- A strong hindered base in the different elimination reactions.
- An organocatalyst to synthesize annulated pyrano[2,3-d]pyrimidine derivatives via multicomponent condensation reaction of aromatic aldehydes, malononitrile, and barbituric acid.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40.5 °C - closed cup