386391
N-Ethylisopropylamine
98%
Synonyme(s) :
1-Methyldiethylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
Point d'ébullition
71-73 °C (lit.)
Densité
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCNC(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter