456500
Methyl 4-methoxybutyrate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
pb
162-164 °C/767 mmHg (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
Chaîne SMILES
COCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-8-5-3-4-6(7)9-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
VHDGWXQBVWAMJA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup