Key Documents
374547
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropionic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.10
Numéro Beilstein :
1743053
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.420 (lit.)
Point d'ébullition
116 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-7-3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Methoxypropionic acid is an alkoxy acid. The base-catalyzed methanolysis of 1-nitroso-5,6-dihydrouracil, potent liver carcinogen, is reported to yield 3-methoxypropionic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
S S Mirvish et al.
Journal of the National Cancer Institute, 74(5), 1105-1110 (1985-05-01)
Base-catalyzed hydrolysis of the potent liver carcinogen 1-nitroso-5,6-dihydrouracil [(NDHU) CAS: 16813-36-8] afforded 3-hydroxypropionic acid and acrylic acid in 72 and 6% yield, respectively. The base-catalyzed methanolysis of NDHU gave quantitative yields of 3-methoxypropionic acid and methyl carbamate. These results indicate