441074
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
6-Bromoveratric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
188-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(Br)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
HWFCHCRFQWEFMU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable