A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3OC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.96
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.06
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3030981
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI key
ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe