438308
Tetrabutylammonium sulfate solution
50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
N,N,N-tributyl-1-butanaminium sulfate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
50 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.417
Point d'ébullition
84 °C
Densité
1.01 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.H2O4S/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h2*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Application
- Dimethyl sulfate and diisopropyl sulfate as practical and versatile O-sulfation reagents: This article discusses the comparison of tetrabutylammonium sulfate with other sulfation reagents, underlining its versatility and efficiency in organic synthesis, especially in sulfation reactions (Yue et al., 2024).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable