86877
Tetrabutylammonium methanesulfonate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Methanesulfonic acid tetrabutylammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
crystals
Pf
78-80 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH4O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
XHYYGJAYKIYARQ-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable