Accéder au contenu
33262
1,3-Diamino-2-propanol
purum, ≥96.5% (GC)
Synonyme(s) :
1,3-Diamino-2-hydroxypropane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2CH2CH(OH)CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-474-2
Beilstein/REAXYS Number:
741859
MDL number:
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
purum
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
solid
impurities
≤2.0% water
mp
40-44 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1 g/10 mL
functional group
amine, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI key
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
1,3-Diamino-2-propanol was used in the synthesis of poly(2-hydroxypropylene imine), poly(2-hydroxypropylene imine ethylene imine) and poly(hydroxypropylene imine propylene imine). It was also used in the synthesis of tetranuclear mixed ligand copper(II) complex of a pyrazole containing Schiff base and a hydroxyhexahydropyrimidylpyrazole group.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Diamino-2-propanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe