436798
N4-Benzoylcytosine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1NC=CC(NC(=O)c2ccccc2)=N1
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-10(8-4-2-1-3-5-8)13-9-6-7-12-11(16)14-9/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16)
Clé InChI
XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 3′-C-ethynyl and 3′-C-(1,4-disubstituted-1,2,3-triazolo) double-headed pyranonucleosides
- 2′-C-methyl-4′-thiocytidine, via the Pummerer reaction
- 2′-fluorinated L-nucleoside analogs
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable