406619
Hexadecafluorodecanedioic acid
Synonyme(s) :
Hexadecafluorosebacic acid, Perfluorodecanedioic acid, Perfluorosebacic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pf
151-160 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C10H2F16O4/c11-3(12,1(27)28)5(15,16)7(19,20)9(23,24)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(13,14)2(29)30/h(H,27,28)(H,29,30)
Clé InChI
YPCSMEGZIYWAAZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Studies of hydrogen peroxide disproportionation kinetics of manganese phenanthroline perfluorosebacato polymeric complex
- Synthesis of cobalt phenanthroline perfluorosebacic acid complex
- Reactions with zinc salt and phenanthroline
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable