Principaux documents
391778
Sigma-Aldrich
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate
99%
Synonyme(s) :
2,2′-Bicinchoninic acid dipotassium salt, 4,4′-Dicarboxy-2,2′-biquinoline dipotassium salt, Dipotassium 2,2′-biquinoline-4,4′-dicarboxylate trihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H10K2N2O4 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2K.3H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2
Clé InChI
MUCQANVZZZELIW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate is a hydrated dipotassium salt of 2,2-biquinoline-4,4-dicarboxylic acid.
Application
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid dipotassium salt trihydrate (dipotassium salt of 2,2 -biquinoline- 4,4 -dicarboxylic acid trihydrate) may be used as ligand in the aerobic oxidation of alcohols (primary, secondary and benzylic) in the presence of palladium catalysts.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Pd (II)-biquinoline catalyzed aerobic oxidation of alcohols in water.
Buffin BP, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 225(1), 111-116 (2005)
Charged ligands for catalyst immobilisation and analysis.
Chisholm DM and McIndoe JS.
Dalton Transactions, 30, 3933-3945 (2008)