Key Documents
104477
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose tetraacetate
97%
Synonyme(s) :
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
Pf
115-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18/h10-14,24H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
Clé InChI
SFOZKJGZNOBSHF-RGDJUOJXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable