366005
5-Hydroxy-2-nitrobenzyl alcohol
97%
Synonyme(s) :
(5-Hydroxy-2-nitrophenyl)methanol, 1-Nitro-2-hydroxymethyl-4-hydroxybenzene, 3-Hydroxymethyl-4-nitrophenol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzenemethanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
111-115 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
nitro
Chaîne SMILES
OCc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,9-10H,4H2
Clé InChI
ODWVFIWBWJXDMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable