Key Documents
527424
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
3-Nitrosalicylaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(NO2)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
105-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(C=O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-4-5-2-1-3-6(7(5)10)8(11)12/h1-4,10H
Clé InChI
NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde can be extracted from the leaves of Actephila merrilliana. Its molecule is planar. On reaction with dapsone, it affords a colorless solution.
Application
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde may be used in the synthesis of 5-acetyl-4-aryl-6-methyl-1,2,3,4-tetrahydro pyrimidine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde.
Tang B, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(8), o1912-o1912 (2010)
Synthesis of new 4-aryl-isoxazolo [5, 4-d] pyrimidin-6-one (thione) and 4-aryl-pyrazolo [3, 4-d]-pyrimidin-6-one derivatives of potential antihypertensive activity.
El-Hamouly WS, et al.
Indian J. Chem. B, 45(9), 2091-2091 (2006)
Dapsone assay based on Schiff base formation.
Levy L and Higgins LJ.
Blood, 4(2) (1966)