Key Documents
359181
Sigma-Aldrich
Tetraethyl methylenediphosphonate
97%
Synonyme(s) :
Bis(diethoxyphosphinyl)methane, Methylenediphosphonic acid tetraethylester, NSC 133889
About This Item
Formule linéaire :
CH2[P(O)(OCH2CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.21
Numéro Beilstein :
1813241
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
171-174 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
Clé InChI
STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Dual substrate-site inhibitors of 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthase
  • Unnatural alpha-amino acid derivatives containing gem-biphosphonates
  • Biphenyl sulfonylamino Me bisphosphonic acids as inhibitors of matrix metalloproteinases and bone resorption
  • Lycopene via Wittig-Horner reaction
  • Alkylaminoethylbisphosphinic acids to target farnesyl diphosphate synthase
  • Aromatic bisphosphonates for use as inhibitors of geranylgeranyl diphosphate synthase
Precursor for synthesis of dendritic polyglycerol anions used toward L-selectin inhibition
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter