Key Documents
392626
Sigma-Aldrich
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
technical grade
Synonyme(s) :
(Hydroxymethyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl phosphonomethanol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2P(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
124-126 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CO)OCC
InChI
1S/C5H13O4P/c1-3-8-10(7,5-6)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • α And β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate used in antiproliferative studies
  • Dendritic polyglycerol anions for L-selectin inhibition
  • Phosphonates for anti-HIV-1 activity
  • Homo and copolymers of phosphonated norbornenes
Involved in studies of FBPase inhibition by phosphonic acid-containing thaizoles
Reactant for Mitsunobu reactions
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>752.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 400 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves