336904
Ethyldiphenylphosphine
98%
Synonyme(s) :
Diphenylethylphosphine, NSC 151254
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.614 (lit.)
pb
293 °C (lit.)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
Clé InChI
WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Three component coupling reactions of arylaldehydes with Me vinyl ketone and phthalimide
- Regio- and stereoselective hydroalkynylation of methylenecyclopropanes
- Synthesis of oxazolidines, thiazolidines, pyrrolidines, and indoles
- Dimer to monomer conversion
- Tandem Morita-Baylis-Hillman/Michael addition reactions
- Platinum-catalyzed cyclization
- Regioselective and stereoselective [3+2] cycloaddition
- Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination
- Hydroformylation reactions
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup