Principaux documents
149489
Sigma-Aldrich
Ethyl diphenylphosphinite
97%
Synonyme(s) :
Diphenylphosphinous acid ethyl ester, Ethoxydiphenylphosphine, Diphenylethoxyphosphine
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2POC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.59 (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15OP/c1-2-15-16(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
Clé InChI
JCRCPEDXAHDCAJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup