Principaux documents
336874
Sigma-Aldrich
Allyldiphenylphosphine
95%
Synonyme(s) :
Diphenyl-2-propenylphosphine, NSC 180819, NSC 616248
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.619 (lit.)
Point d'ébullition
194-200 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C=CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15P/c1-2-13-16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h2-12H,1,13H2
Clé InChI
PDDYFPPQDKRJTK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Cocatalyst in palladium catalyzed hydrocarboxylation reactions
  • Cocatalyst in Palladium catalyzed cross-coupling reactions
  • Ligand for hydroformylation catalysts
  • Ligand for the rhenium phosphinoborane pendant Lewis acid-assisted reductive coupling reactions
  • Catalyst precursor for alkene hydroboration
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter