328294
Dimethylphosphinic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
85-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CP(C)(O)=O
InChI
1S/C2H7O2P/c1-5(2,3)4/h1-2H3,(H,3,4)
Clé InChI
GOJNABIZVJCYFL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable