327867
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
98%
Synonyme(s) :
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)amine, 2,6-Difluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-difluorobenzenamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
63-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Clé InChI
BFQSQUAVMNHOEF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate, fluorogenic derivatizating reagent for the determination of aminothiols by HPLC
- olefin tolanes
- 1-(4-amino-3,5-difluoro)-2-(4-butyloxyphenyl)ethyne
- 4′′-n-butyloxy-3,5-difluoroterphenyl-4-amine
- 4-(3-methylbut-1-yn-3-ol)-2,6-difluoroaniline
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable