308145
N-Propylethylenediamine
≥97%
Synonyme(s) :
2-Propylaminoethylamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
147-150 °C (lit.)
Densité
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CCCNCCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup