305472
Trimethyl orthoformate
anhydrous, 99.8%
Synonyme(s) :
TMOF, Trimethoxymethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.67 (vs air)
Pression de vapeur
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
Pureté
99.8%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
5.1 %
Impuretés
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
101-102 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
Clé InChI
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To convert sulfonic acids to methyl esters.
- To convert 2-acylcyclohexanones to the corresponding acetal derivatives.
- To mediate Pinacol reaction of various 1,2-diols with tin(IV) chloride without the formation of water.
- To synthesize 1-substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles via a three-component condensation with amine and sodium azide catalyzed by indium triflate under solvent-free conditions.
- For the N-methylation of amines in the presence of sulfuric acid.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup