291463
Glycidyl isopropyl ether
98%
Synonyme(s) :
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
Point d'ébullition
131-132 °C (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)OCC1CO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup