430269
(2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol polymer with (chloromethyl)oxirane
technical grade
Synonyme(s) :
1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with (chloromethyl)oxirane (9CI), Epichlorohydrin-trimethylolpropane copolymer, Trimethylolpropane-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
viscous liquid
Pds éq.
138-154 (perchloric acid method)
Poids mol.
226.70 g/mol
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Viscosité
120-180 cP(25 °C, Ubbelohde)(lit.)
Densité
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCC1OC1.OCC(CO)(CC)CO
InChI
InChI=1S/C6H14O3.C3H5ClO/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;4-1-3-2-5-3/h7-9H,2-5H2,1H3;3H,1-2H2
Clé InChI
HNCWRXZORGVRPD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable