286427
L-Leucinamide hydrochloride
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Activité optique
[α]25/D +10°, c = 5 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
254-256 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O.ClH/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
VSPSRRBIXFUMOU-JEDNCBNOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable