Key Documents
459216
Sigma-Aldrich
L-Alaninamide hydrochloride
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(NH2)CONH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +11.0°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
212-217 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl[H].C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1
Clé InChI
FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1