A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-655-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3563126
Assay:
≥98%
Form:
powder or crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Chlorure de choline, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
colorless to white
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
Substrat de la choline acétyltransférase
Le chlorure de choline est la forme synthétique de la vitamine B4, la choline, et est un ingrédient courant des aliments pour la volaille.
Application
Le chlorure de choline a été utilisé :
- comme substrat pour mesurer l′activité enzymatique de la choline oxydase par méthode fluorescente
- comme constituant de tampons non physiologiques pour tester l′inhibition par le calcium de la cytochrome c oxydaseP
- comme constituant de la solution de perfusion pour étudier la tension artérielle dans des échantillons de jéjunum
Biochem/physiol Actions
Le traitement de semences de radis par le chlorure de choline module les taux de phosphatidylcholine et de phosphatidylétnanolamine. Il exerce des effets hépatoprotecteurs et module les voies métaboliques à base de carbone méthylé.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorure de choline
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe