270784
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
pb
126-128 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
30-32 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
Chaîne SMILES
ClCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter