Principaux documents
246751
Sigma-Aldrich
Polyethylenimine on silica gel
powder, 40-200 mesh
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Taille des particules
40-200 mesh
Chaîne SMILES 
O[SiH3].C1CN1
InChI
1S/C2H5N.H4OSi/c1-2-3-1;1-2/h3H,1-2H2;1H,2H3
Clé InChI
BPDVQMZCNJKUAI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Ion-exchange resin
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable