243086
Pyridine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
Pyridinium chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
222-224 °C (lit.)
Pf
145-147 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
Cl[H].c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
Clé InChI
AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3