Merck
Toutes les photos(6)
Documents
1.09728
Supelco
Pyridine
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Pyridine, Azine, azabenzène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Numéro de classement CE :
203-809-9
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
26.7 hPa ( 25 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
482 °C
Puissance
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
GC/MS: suitable
Impuretés
≤0.002% Ammonia (NH3)
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.1% Water
≤0.2% 2-Picoline (GC)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
clearAPHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
115 °C/1013 hPa
Pf
-42 °C
Température de transition
flash point 17 °C
Densité
0.982 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire réglementées et hautement exigeantes. Les produits EMSURE proposent les spécifications les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons notre gamme EMSURE conforme aux spécifications ACS, au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et également aux normes ISO.
Application
  • Enantioselective separation of amino acids as biomarkers indicating life in extraterrestrial environments.: Research on using pyridine-based chromatography for the enantioselective separation of amino acids, which can help in the search for extraterrestrial life by analyzing amino acid chirality (Pietrogrande, 2013).
Remarque sur l'analyse
Indice d′évaporation : 12,7
Pureté (GC) : ≥ 99,5 %
Identité (IR) : conforme
Apparence : limpide
Couleur : ≤ 10 Hazen
Solubilité dans l'eau : conforme
Point d'ébullition : 114 - 116 °C
Substances réductrices : conforme
Ammoniac (NH₃) : ≤ 0,002 %
2-Picoline (GC) : ≤ 0,2 %
Pipéridine (GC) : ≤ 0,01 %
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0005 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,0005 %
Al (aluminium) : ≤ 0,00005 %
B (bore) : ≤ 0,000002 %
Ba (baryum) : ≤ 0,00001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,00005 %
Cd (cadmium) : ≤ 0,000005 %
Co (cobalt) : ≤ 0,000002 %
Cr (chrome) : ≤ 0,000002 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,000002 %
Fe (fer) : ≤ 0,00001 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,00001 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,000002 %
Ni (nickel) : ≤ 0,000002 %
Pb (plomb) : ≤ 0,00001 %
Sn (étain) : ≤ 0,00001 %
Zn (zinc) : ≤ 0,00001 %
Résidu d'évaporation : ≤ 0,002 %
Eau : ≤ 0,1 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2