235377
Butyl methyl ether
99%
Synonyme(s) :
α-Methoxybutane, 1-Methoxybutane, Methyl butyl ether, Methyl n-butyl ether, n-Butyl methyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
139 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
pb
70-71 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES
CCCCOC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
CXBDYQVECUFKRK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup