Principaux documents
268925
Sigma-Aldrich
Butyl ethyl ether
99%
Synonyme(s) :
1-Ethoxybutane, Ethyl butyl ether, Ethyl n-butyl ether, n-Butyl ethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Numéro Beilstein :
1731323
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
52 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
Point d'ébullition
91-92 °C (lit.)
Pf
−124 °C (lit.)
Densité
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CCCCOCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6-7-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl ethyl ether was used in the determination of acetyl groups in proteins and peptides.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Microenzymic method for the quantitative analysis of acetyl groups in proteins and peptides.
L D Stegink
Analytical biochemistry, 20(3), 502-516 (1967-09-01)