186384
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
98%
Synonyme(s) :
4-(Dimethylamino)aniline sulfate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline sulfate salt, DMPPDA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
495 °C (lit.)
Pf
200-205 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow or pink
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;1-5(2,3)4/h3-6H,9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart
- in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin
- to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges